Natriumthiosulfat Pentahydrat, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Fixiersalz
BAKR1779.1000EA 22 EUR
BAKR1779.1000 1779.9050
Natriumthiosulfat Pentahydrat, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844