Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
1.06350.9025EA
1300
EUR
1.06350.9025
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel:
NaHSO₄·H₂O Molecular Weight: 138,08 g/mol Schmelzpunkt: 183 °C Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149210 CAS-Nummer: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 13,08658 |