Calciumchlorid Dihydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A4689.0250EA 0 EUR
A4689.0250
Calciumchlorid Dihydrat
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 147,01 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660