Calciumnitrat Tetrahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalksalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02123.0100EA 401 EUR
1.02123.0100
Calciumnitrat Tetrahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2710 g/l (40 °C)
Melting Point 45 °C
Molar Mass 236.15 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer