Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
12360.14EA 37.6 EUR
12360.14 12360.A1 12360.30 12360.A7
Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98%
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 375,13 g/mol
Schmelzpunkt: 73,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,352