Aluminiumnitrat Nonahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
36291.D9EA 474 EUR
36291.D9 36291.18 36291.30 36291.A1
Aluminiumnitrat Nonahydrat 98,0-102,0% ACS
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Tanning leather, corrosion inhibitor, catalyst in petroleum refining, antiperspirant, manufacturing of incandescent filaments
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 375,13 g/mol
Schmelzpunkt: 73,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,352