Aluminiumnitrat Nonahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
HONE11023.9025EA 0 EUR
HONE11023.9025
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 375,13 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III