Zinn(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinnsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07814.2500EA
658
EUR
1.07814.9999
1.07814.2500
1.07814.0250
Zinn(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molecular Weight: 225,65 g/mol Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 246 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,08861 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1187 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 225.63 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Density | 2.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |