Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens (max. 0,05 ppm Hg)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinnsalz
2512.0250EA
119
EUR
2512.0250
Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens (max. 0,05 ppm Hg)
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molecular Weight: 225,65 g/mol Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 246 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Insolubility in diluted HCl | Passes test |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 20 ppm |
As (Arsen) | Max. 1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,005% |
Cu (Kupfer) | Max. 10 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 20 ppm |
Hg (Quecksilber) | Max. 0,05 ppm |
K (Kalium) | Max. 50 ppm |
Na (Natrium) | Max. 100 ppm |
Pb (Blei) | Max. 50 ppm |