Bromethan 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO154210025EA 156 EUR
ACRO154210025 ACRO154210010 ACRO154215000
Bromethan 98%, rein
Bromethan
Formel: BrH₂CCH₃
Molecular Weight: 108,97 g/mol
Siedepunkt: 38,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1,46 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000232
CAS-Nummer: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %