Bromethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylbromid Monobromethan
A12804.0EEA 101 EUR
A12804.0E A12804.PG A12804.22 A12804.36 ABCRAB111862.0100
Bromethan ≥98%
Bromethan
Formel: BrH₂CCH₃
Molecular Weight: 108,97 g/mol
Siedepunkt: 37…39 °C
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1,461
Flammpunkt: –23 °C (–9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000232
CAS-Nummer: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3771