L(-)-Prolin für SILAC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäureH-Pro-OH(2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure(S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure(S)-(-)-Prolin(S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure
PIER88211EA 48.9 EUR
PIER88211
L(-)-Prolin für SILAC
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115,13 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871