L-Arginin Hydrochlorid für SILAC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L(+)-Arginin Hydrochlorid(S)-(+)-Arginin HydrochloridL(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure HydrochloridH-L-Arg-OH.HCl(S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure HydrochloridH-Arg-OH.HCl
PIER89989EA 49.46 EUR
PIER89989
L-Arginin Hydrochlorid für SILAC
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210,66 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785