Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion11β-Hydroxycortison11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dionCortisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALH0135-1MGEA 92.5 EUR
SIALH0135-1MG
Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
Molecular Weight: 362,47 g/mol
Siedepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1