1-Brom-4-heptylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
p-Brom-heptylbenzol
OS-7610-25G
OS-7610-1G
OS-7610-5G
COBBOS-7610-25GEA
227
EUR
COBBOS-7610-25G
COBBOS-7610-1G
COBBOS-7610-5G
1-Brom-4-heptylbenzol
1-Brom-4-heptylbenzol
Formel:
C₁₃H₁₉Br Molecular Weight: 255,2 g/mol |
MDL:
MFCD00061115 CAS-Nummer: 76287-49-5 |