(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
H53441.03 H53441.06
H53441.03EA 83.8 EUR
H53441.03 H53441.06
(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Purity: 98% CAS No.: 873-31-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 82°/12mm MDL No.: MFCD00269951
Formel: C₈H₅Cl
Molecular Weight: 136,58 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,125
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269951
CAS-Nummer: 873-31-4