2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Lieferant: Serva
Synonyme: Epoxy-Einbettungsmittel, BeschleunigerDMP-30®Epon® DMP-30 Substitut
SERA36975.03EA 58 EUR
SERA36975.03 SERA36975.01
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
Molecular Weight: 265,4 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008330
CAS-Nummer: 90-72-2
EINECS: 202-013-9