4-Methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Methoxybenzophenon4-Benzoylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM10301-25GEA 27.1 EUR
SIALM10301-25G
4-Methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5