Acetonitril ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83657.320EA 212 EUR
83657.320
Acetonitril ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,7 %
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,05 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l