Mercaptoethanol
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxyethylmercaptanβ-Mercaptoethanol
BC98EA 114 EUR
BC98
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/24/2297924.jpg