3,4-Dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-7723-1GEA 25.1 EUR
COBBOS-7723-1G COBBOS-7723-5G COBBOS-7723-25G
3,4-Dibrompyridin
3,4-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
MDL: MFCD00234016
CAS-Nummer: 13534-90-2