5-Bromisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
HC-6000-5G HC-6000-25G HC-6000-1G
COBBHC-6000-5GEA 35.8 EUR
COBBHC-6000-5G COBBHC-6000-25G COBBHC-6000-1G
5-Bromisochinolin
5-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
MDL: MFCD01646405
CAS-Nummer: 34784-04-8