Butylzinnhydroxidoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butylhydroxyoxostannan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40126.0010 8.40126.0100
8.40126.0010EA 42 EUR
8.40126.0010 8.40126.0100
Butylzinnhydroxidoxid, Sigma-Aldrich®
Butylzinnhydroxidoxid
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
Molecular Weight: 208,83 g/mol
MDL: MFCD00013927
CAS-Nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR