Digitoxin
Lieferant: Fitzgerald Industries
Synonyme:
3β,14β-Dihydroxy-5β-carden-20(22)-olid-3-tridigitoxid
FITZ20-DR07EA
0
EUR
FITZ20-DR07
Digitoxin
Digitoxin
Formel:
C₄₁H₆₄O₁₃ Molecular Weight: 764,95 g/mol Schmelzpunkt: 276 °C |
MDL:
MFCD00003686 CAS-Nummer: 71-63-6 EINECS: 200-760-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |