Palladium(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Palladiumdiacetat, Essigsäure Palladium(II)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
520764-1G 520764-25G 520764-5G
SIAL520764-1GEA 128 EUR
SIAL520764-1G SIAL520764-25G SIAL520764-5G
Palladium(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Molecular Weight: 224,51 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4