di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat ≥99,0%, LiChropur™ für die Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
di-Kaliumphosphat Trihydrat
, sek. Kaliumphosphat Trihydrat
, Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.19754.0250EA
135
EUR
1.19754.0250
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat ≥99,0%, LiChropur™ für die Chromatographie, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel:
K₂HPO₄·3H₂O Molecular Weight: 228,22 g/mol Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa) Dichte: 2,504 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149926 CAS-Nummer: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
pH-value (5 %; water) | 9.2 - 9.4 |
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.01 |
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.03 |
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.11 |