Formamid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: AmeisensäureamidMethanamid
PIER17899EA 111 EUR
PIER17899
Formamid
Formamid
Formel: HCONH₂
Molecular Weight: 45,04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/02/2302502.jpg