Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL257087-200MLEA 294 EUR
SIAL257087-200ML
Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium bromide
Formel: CH₃BrMg
Molecular Weight: 119,24 g/mol
MDL: MFCD00000041
CAS-Nummer: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN: 1928
ADR: 4.3,I