Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09913.0001EA
106
EUR
1.09913.0001
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa) Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.185 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |