Octachlornaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
EHERC20425800EA
49
EUR
EHERC20425800
Octachlornaphthalin
Octachlornaphthalin
Formel:
C₁₀Cl₈ Molecular Weight: 403,73 g/mol |
CAS-Nummer:
2234-13-1 EINECS: 218-778-7 |