Ethylacrylat stabilisiert, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: AcrylsäureethylesterPropensäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

76130-5ML-FEA 110 EUR
76130-5ML-F
Ethylacrylat stabilisiert, Supelco®
Ethylacrylat
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
MDL: MFCD00009188
CAS-Nummer: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR