Rizinusöl

Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH

Synonyme: Oleum Ricini s. CastorisKastoröl

CSLO7334.5000EA 171 EUR
CSLO7334.5000
Rizinusöl
Oil of castor
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >113 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00130746
CAS-Nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR