N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
HYPETS-38834EA 440 EUR
HYPETS-38834
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257,40 g/mol
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9