Ultraschall-Siebsystem
Lieferant: Avantor
510-1276EA 3693.8 EUR
510-1276 510-1275 510-1277 510-1279 510-1280 510-1282 510-1274
Ultraschall-Siebsystem
Schüttler Siebmaschinen
Mit Hilfe von Ultraschall-Frequenzvariation für Analysesiebungen können Pulver mit Trennschnitten von ≤300 Mikron gesiebt werden. Die Ausstattung von mindestens einem HAVER-Analysesieb mit einem Frequenzvariationssystem macht dies möglich.
Das Ultraschall-Frequenzvariationssystem besteht aus einem Klemmring, der über einen Konverter mit dem Generator verbunden ist. Der Generator wandelt elektrische Energie in Hochfrequenzenergie um, die dann vom Konverter umgewandelt und an den Klemmring übertragen wird. Die Schallwellen versetzen das Analysesieb in eine Schwingung mit hoher Frequenz. Diese Schwingungen werden an das Siebgewebe übertragen, wo sie gleichmäßig verteilt werden.
Die Schwingungen des Siebgewebes reduzieren den Reibungswiderstand zwischen den Körnern und dem Sieb. Dies reduziert die Verstopfungstendenz und führt zu einem höheren Durchsatz. Das Ende von Analysesiebungen wird somit wesentlich schneller erreicht. Analysesiebungen von schwer zu siebenden Produkte werden erleichtert oder sogar erst ermöglicht.