Petrischalengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
NALG5922-0024EA 115 EUR
NALG5922-0024
Petrischalengestelle, Nalgene®
Gestelle Spender für Petrischalen
Petrischalengestell mit Acrylrahmen und PC-Pfosten.
  • Leicht
  • Einfach zu befüllen
  • Sicherer Transport
Bruchfeste PC-Pfosten. Wird unmontiert geliefert. Fasst bis zu 24 100 mm-Schalen.