Pipettenschale / Schubladeneinsatz
Lieferant: Brand
Brand®
BRND28305EA 44.2 EUR
BRND28305
Pipettenschale / Schubladeneinsatz
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
Pipettenschale aus weißem PVC.
  • Mit vier langen Fächern
  • Für ca. 30 Messpipetten (1 - 20 ml)