Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
20063.296EA
22.3
EUR
20063.296
20063.365
20063.412
20063.467
20063.558
20063.930
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 99 % |
IR Spectrum | Entspricht |