Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMK
, Dimethylketon
, Propanon
, 2-Propanon
20065.950EA
0
EUR
20065.950
20065.464
20065.362
20065.470
20065.293
20065.327
20065.930
20065.555
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Spezifikation Testergebnisse
Related substances | Passes test |
Boiling point | 56 - 56.7 °C |
Density (20/4) | 0.79 - 0.793 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Insolubility in water | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 2 ppm |
Water | Max. 0.3 % |