Stearinsäure ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octadecansäure
A17673.0BEA
28.8
EUR
A17673.0B
A17673.0I
Stearinsäure ≥90%
Stearinsäure
Purity: 90+%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol Siedepunkt: 232 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 67…70 °C Dichte: 0,941 Flammpunkt: 196 °C (384 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002752 CAS-Nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 14,8804 |