Stearinsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Octadecansäure
30267HGEA 179 EUR
30267HG
Stearinsäure ≥97%, GPR RECTAPUR®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 68 - 70 °C