Caprylsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Octansäure
ACRO129390025EA 99.7 EUR
ACRO129390025 ACRO129390010 ACRO129390251
Caprylsäure 99%
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16…16,5 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %