Caprylsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Octansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21639-5MLEA 127 EUR
21639-5ML
Caprylsäure, Supelco®
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 239,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771