Ammoniumacetat
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Ammoniumsalz
MSPPA/3446/50EA
0
EUR
MSPPA/3446/50
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Molecular Weight: 77,08 g/mol Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |