Ammoniumacetat ≥98,0% für die Bodenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Ammoniumsalz
21199.361EA
374
EUR
21199.361
Ammoniumacetat ≥98,0% für die Bodenanalyse
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Molecular Weight: 77,08 g/mol Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 5.0 - 7.4 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm |