Citronensäure, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
ACRO110450050EA
151
EUR
ACRO110450050
ACRO110450250
ACRO110450010
Citronensäure, wasserfrei 99%, rein
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Molecular Weight: 192,13 g/mol Schmelzpunkt: 153 °C Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -43.2° to -45.2° (21°C, 589 nm) (c=3, 1,2-dichloroethane) |