1-Chlorbutan 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylchlorid
ACRO154630025EA
96.3
EUR
ACRO154630025
ACRO154630010
ACRO154630100
1-Chlorbutan 99+%, rein
1-Chlorbutan
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl Molecular Weight: 92,57 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001009 CAS-Nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01559 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4005 to 1.4035 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...