1-Chlorbutan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Butylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01692.1000EA 214 EUR
1.01692.1000
1-Chlorbutan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
1-Chlorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92,57 g/mol
Siedepunkt: 78,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg