Dichlormethan stabilisiert Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: MethylenchloridChlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,1 %
23365.290EA 60.7 EUR
23365.290 23365.552 23365.461
Dichlormethan stabilisiert Ph. Eur.
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colourless liquid
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Acidity Passes test
Relative density 1.320 - 1.332
Refractive index (20°C) 1.423 - 1.425
Ethanol (V/V) Max. 2 %
2-Methyl-2-butene (V/V) Max. 300 ppm
Total of other impurities (V/V) Max. 0.1 %
Impurity A (V/V) Max. 10 ppm
Impurity B (V/V) Max. 50 ppm
Free chlorine Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Residue on evaporation Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %
As (Arsenic) max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) max. 0,1 ppm
Andere Lösungsmittel-Rückstände Unwahrsch.i.d. Produktion