Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenchlorid
, Chlormethylen
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
25630.290EA
90.6
EUR
25630.290
Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Molecular Weight: 84,93 g/mol Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare farblose Flüssigk. |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0010 % |
Farbzahl | Max. 10 APHA |
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Wasser (K.F.) | Max. 0,0050 % |
Chloromethan | Max. 0,0100 % |
Tetrachlorkohlenstoff | Max. 0,0100 % |
Mit H2SO4 verfärbbare Substanzen | Max. 60,0 APHA |
Freies Chlor | Max. 0,00003 % |
Al (Aluminium) | Max. 0,5 ppm |
B (Bor) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,02 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,02 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,1 ppm |
Sn (Zinn) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zink) | Max. 0,3 ppm |