Dichlormethan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenchlorid
, Chlormethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02575-5MLEA
167
EUR
02575-5ML
Dichlormethan, Supelco®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Molecular Weight: 84,93 g/mol Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |